Fluoruro de itrio (III) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoruro de itrio
83106.14
83106.22
83106.14EA
89.2
EUR
83106.14
83106.22
Fluoruro de itrio (III) ≥98%
Fluoruro de itrio (III)
Purity: 98%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: F3Y
Formula Weight: 145.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 1387°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Formula:
F₃Y MW: 145.9 g/mol Pto. Ebullición: 2227 Pto. de fusión: 1387 Densidad: 4.01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049714 Núm. CAS: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1 III |