Ioduro de escandio (III), ultra seco ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
13687.03 13687.06
13687.03EA 358 EUR
13687.03 13687.06
Ioduro de escandio (III), ultra seco ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis)
Ioduro de escandio (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 14474-33-0 Molecular Formula: ScI3 Formula Weight: 425.67 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00054037
Formula: I₃Sc
Pto. de fusión: 945 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054037
Núm. CAS: 14474-33-0
EINECS: 238-469-0