Trióxido de diescandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de escandio, Óxido de escandio (III)
11216.03 11216.06 11216.14
11216.03EA 90 EUR
11216.03 11216.06 11216.14
Trióxido de diescandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trióxido de diescandio
Purity: 99.9% CAS No.: 12060-08-1 Molecular Formula: Sc2O3 Formula Weight: 137.91 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.964 Odour: Odourless Melting Point: 2485° Merck Reference: 14,8392 MDL No.: MFCD00011223
Formula: O₃Sc₂
MW: 137.91 g/mol
Pto. de fusión: 2485 °C
Densidad: 3.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011223
Núm. CAS: 12060-08-1
EINECS: 235-042-0
Índice Merck: 14,8392