Trióxido de diescandio ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11217.03
11217.06
11217.14
11217.03EA
124
EUR
11217.03
11217.06
11217.14
Trióxido de diescandio ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trióxido de diescandio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12060-08-1
Molecular Formula: Sc2O3
Formula Weight: 137.91
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.964
Odour: Odourless
Melting Point: 2485°
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011223
Formula:
O₃Sc₂ Pto. de fusión: 2485 °C Densidad: 3,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011223 Núm. CAS: 12060-08-1 EINECS: 235-042-0 Índice Merck: 14,8392 |