di-Itrio trióxido 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194480020 194480100 194480500
ACRO194480020EA 24.1 EUR
ACRO194480020 ACRO194480100 ACRO194480500
di-Itrio trióxido 99.999% (trace metals basis)
di-Itrio trióxido
Formula: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Pto. Ebullición: 4300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2410 °C
Densidad: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011473
Núm. CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base