di-Itrio trióxido 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194610500 194610100 194612500
ACRO194610500EA 144 EUR
ACRO194610500 ACRO194610100 ACRO194612500
di-Itrio trióxido 99.99% (trace metals basis)
di-Itrio trióxido
Formula: Y₂O₃
MW: 225.81 g/mol
Pto. Ebullición: 4300
Pto. de fusión: 2410 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011473
Núm. CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base