di-Itrio trióxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
11181.14EA 84.6 EUR
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
di-Itrio trióxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
di-Itrio trióxido
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: O3Y2 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formula: Y₂O₃
MW: 225.81 g/mol
Pto. Ebullición: 4300
Pto. de fusión: 2410
Densidad: 5.01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011473
Núm. CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Índice Merck: 14,10107