di-Itrio trióxido ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11182.14 11182.22 11182.A1
11182.14EA 90.2 EUR
11182.14 11182.22 11182.A1
di-Itrio trióxido ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
di-Itrio trióxido
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formula: Y₂O₃
Pto. Ebullición: 4300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2410 °C
Densidad: 5,01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011473
Núm. CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Índice Merck: 14,10107