di-Itrio trióxido ≥99.9999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
42864.09
42864.18
42864.30
42864.09EA
184
EUR
42864.09
42864.18
42864.30
di-Itrio trióxido ≥99.9999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
di-Itrio trióxido
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form: Powder
Density: 5.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2410°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011473
Formula:
Y₂O₃ Pto. Ebullición: 4300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2410 °C Densidad: 5,01 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011473 Núm. CAS: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Índice Merck: 14,10107 |