di-Itrio trióxido ≥99.995% (REO, rare earth oxide basis), nanopolvo, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
44048.14 44048.22 44048.36
44048.14EA 153 EUR
44048.14 44048.22 44048.36
di-Itrio trióxido ≥99.995% (REO, rare earth oxide basis), nanopolvo, REacton®
di-Itrio trióxido
Purity: 99.995% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 25-50nm APS Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formula: Y₂O₃
MW: 225.81 g/mol
Pto. Ebullición: 4300
Pto. de fusión: 2410
Densidad: 5.01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011473
Núm. CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Índice Merck: 14,10107