Trisulfuro de diitrio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfuro de itrio, Itrio sulfuro, Sulfuro de itrio (III)
39565.03 39565.06 39565.14
39565.03EA 70 EUR
39565.03 39565.06 39565.14
Trisulfuro de diitrio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trisulfuro de diitrio
Purity: 99.9% CAS No.: 12039-19-9 Molecular Formula: Y2S3 Formula Weight: 273.93 Physical Form: Powder Odour: Like rotten eggs UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00058806
Formula: S₃Y₂
MW: 274,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058806
Núm. CAS: 12039-19-9
EINECS: 234-887-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II