Tetrabromuro de circonio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
86139.09 86139.18
86139.09EA 118 EUR
86139.09 86139.18
Tetrabromuro de circonio ≥99%
Tetrabromuro de circonio
Purity: 99% CAS No.: 13777-25-8 Molecular Formula: ZrBr4 Formula Weight: 410.86 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 4.201 Melting Point: 450°/15 atm UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00049637
Formula: Br₄Zr
MW: 410,84 g/mol
Pto. de fusión: 450 °C/15 atm
Densidad: 4,201
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049637
Núm. CAS: 13777-25-8
EINECS: 237-417-4
UN: 3260
ADR: 8,III