Tetracloruro de hafnio 99% -80 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
293250250 293251000
ACRO293250250EA 71.4 EUR
ACRO293250250 ACRO293251000
Tetracloruro de hafnio 99% -80 mesh
Tetracloruro de hafnio
Formula: Cl₄Hf
Pto. de fusión: 319 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011034
Núm. CAS: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %