Titanio (IV) cloruro 99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de titanio
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 76.4 EUR
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Titanio (IV) cloruro 99.9%
Titanio (IV) cloruro
Formula: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Pto. Ebullición: 136
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.72 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011267
Núm. CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 13,09555
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm