Titanio (III) fluoruro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13079.09
13079.18
13079.09EA
85.6
EUR
13079.09
13079.18
Titanio (III) fluoruro
Titanio (III) fluoruro
CAS No.: 13470-08-1
Molecular Formula: TiF3
Formula Weight: 104.90
Physical Form: Powder
Density: 3.400
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042544
Formula:
F₃Ti Densidad: 3,400 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042544 Núm. CAS: 13470-08-1 EINECS: 236-732-4 UN: 3260 ADR: 8,II |