Titanio (IV) fluoruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 7783-63-3
Molecular Formula: TiF4
Formula Weight: 123.89
Physical Form: Crystalline
Density: 2.798
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 284° subl.
Merck Reference: 14,9479
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042545
Formula:
F₄Ti Pto. Ebullición: 284 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 284 °C (subl.) Densidad: 2,798 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042545 Núm. CAS: 7783-63-3 EINECS: 232-017-6 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9479 |