Tetrafluoruro de circonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zirconium (IV) fluoride
86112.18
86112.30
86112.18EA
103
EUR
86112.18
86112.30
Tetrafluoruro de circonio ≥98%
Tetrafluoruro de circonio
Purity: 98%
CAS No.: 7783-64-4
Molecular Formula: F4Zr
Formula Weight: 167.21
Physical Form: Powder
Density: 4.43
Refractive Index: 1.59
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 600° subl.
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in hydrofluoric acid
Merck Reference: 14,10175
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011307
Formula:
F₄Zr MW: 167,22 g/mol Pto. de fusión: 600 °C (subl.) Densidad: 4,43 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011307 Núm. CAS: 7783-64-4 EINECS: 232-018-1 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,10175 |