Titanio hidruro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 7704-98-5
Molecular Formula: H2Ti
Formula Weight: 49.92
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.9
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 450° dec.
Merck Reference: 14,9473
UN No.: 1871
MDL No.: MFCD00151301
Formula:
H₂Ti Densidad: 3,9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151301 Núm. CAS: 7704-98-5 EINECS: 231-726-8 UN: 1871 ADR: 4.1,II Índice Merck: 14,9473 |