Titanio hidruro, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dihidruro de titanio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12384.0100 1.12384.1000
1.12384.0100EA 161 EUR
1.12384.0100 1.12384.1000
Titanio hidruro, Sigma-Aldrich®
Titanio hidruro
Formula: H₂Ti
MW: 49.9 g/mol
Densidad: 3.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151301
Núm. CAS: 7704-98-5
EINECS: 231-726-8
UN: 1871
ADR: 4.1
Índice Merck: 14,09473
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 400 °C
Molar Mass 49.88 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Flash Point 400 °C
Density 3.76 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid