Titanio (IV) ioduro, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetraioduro de titanio
Ampuled under argon
40663.09 40663.18
40663.09EA 240 EUR
40663.09 40663.18
Titanio (IV) ioduro, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Titanio (IV) ioduro
Purity: 99.9% CAS No.: 7720-83-4 Molecular Formula: TiI4 Formula Weight: 555.52 Physical Form: Lump, Ampouled under argon Density: 4.30 Melting Point: 150° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00043077
Formula: I₄Ti
MW: 555.5 g/mol
Pto. Ebullición: 360
Pto. de fusión: 150
Densidad: 4.30
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043077
Núm. CAS: 7720-83-4
EINECS: 231-754-0
UN: 3260
ADR: 8 II