Nitruro de titanio (III) ≥99.7% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14510.18 14510.30 14510.A1
14510.18EA 109 EUR
14510.18 14510.30 14510.A1
Nitruro de titanio (III) ≥99.7% (metals basis)
Nitruro de titanio (III)
Purity: 99.7% CAS No.: 25583-20-4 Molecular Formula: TiN Formula Weight: 61.91 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.22 Appearance: Yellow Melting Point: 2950° MDL No.: MFCD00049596
Formula: NTi
Pto. de fusión: 2950 °C
Densidad: 5,22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049596
Núm. CAS: 25583-20-4
EINECS: 247-117-5