Nitruro de titanio (III) ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41556.18
41556.30
41556.A1
41556.18EA
106
EUR
41556.18
41556.30
41556.A1
Nitruro de titanio (III) ≥99.5% (metals basis)
Nitruro de titanio (III)
Purity: 99.5%
CAS No.: 25583-20-4
Molecular Formula: TiN
Formula Weight: 61.91
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.22
Appearance: Yellow
Melting Point: 2950°
MDL No.: MFCD00049596
Formula:
NTi Pto. de fusión: 2950 °C Densidad: 5,22 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049596 Núm. CAS: 25583-20-4 EINECS: 247-117-5 |