Dióxido de hafnio ≥99% (metals basis excluding Zr) (max. 1.5% Zr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11835.14
11835.22
11835.14EA
104
EUR
11835.14
11835.22
Dióxido de hafnio ≥99% (metals basis excluding Zr) (max. 1.5% Zr)
Dióxido de hafnio
Purity: 99%
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Formula:
HfO₂ Pto. Ebullición: 5400 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2774 °C Densidad: 9,68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003565 Núm. CAS: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Índice Merck: 14,4588 |