Dióxido de hafnio ≥99.9% (metals basis excluding Zr), Grado Espectrográfico Spectrographic Grade (Zr typ. 80 ppm)
Proveedor:
Thermo Fisher Scientific
11836.04
11836.09
11836.04EA
88.1
EUR
11836.04
11836.09
Dióxido de hafnio ≥99.9% (metals basis excluding Zr), Grado Espectrográfico Spectrographic Grade (Zr typ. 80 ppm)
Dióxido de hafnio
Purity: 99.9%
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Formula:
HfO₂ Pto. Ebullición: 5400 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2774 °C Densidad: 9,68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003565 Núm. CAS: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Índice Merck: 14,4588 |