Dióxido de hafnio, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40270.22
40270.36
40270.22EA
223
EUR
40270.22
40270.36
Dióxido de hafnio, tech.
Dióxido de hafnio
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Formula:
HfO₂ Pto. Ebullición: 5400 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2774 °C Densidad: 9,68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003565 Núm. CAS: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Índice Merck: 14,4588 |