Dióxido de hafnio, Patinal®
Proveedor: Merck
1.11626.0100
1.11626.0100EA 0 EUR
1.11626.0100
Dióxido de hafnio, Patinal®
Dióxido de hafnio
Formula: HfO₂
MW: 210,49 g/mol
Pto. Ebullición: 5400 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2812 °C
Densidad: 9,68 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003565
Núm. CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Índice Merck: 14,04727