Titanio (III,IV) óxido ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Titanium oxide
39000.14
39000.22
39000.14EA
133
EUR
39000.14
39000.22
Titanio (III,IV) óxido ≥99.9% (metals basis)
Titanio (III,IV) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 12065-65-5
Molecular Formula: Ti3O5
Physical Form: 3-10mm Pieces
Density: 4.20
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00210650
Used for optical coatings
Formula:
O₅Ti₃ MW: 223,64 g/mol Pto. de fusión: 1800 °C Densidad: 4,20 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210650 Núm. CAS: 12065-65-5 |