Titanio (II) óxido ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de titanio
42939.14
42939.22
42939.36
42939.14EA
125
EUR
42939.14
42939.22
42939.36
Titanio (II) óxido ≥99.9% (metals basis)
Titanio (II) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: Lump
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formula:
OTi MW: 63.88 g/mol Pto. Ebullición: >3000 °C Pto. de fusión: 1700 °C Densidad: 4.95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036279 Núm. CAS: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |