Titanio (II) óxido ≥99.9% (metals basis), en lentejas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de titanio
42940.14 42940.22
42940.14EA 190 EUR
42940.14 42940.22
Titanio (II) óxido ≥99.9% (metals basis), en lentejas
Titanio (II) óxido
Purity: 99.9% CAS No.: 12137-20-1 Molecular Formula: TiO Formula Weight: 63.90 Physical Form: 8-9mm(0.32-0.36in) dia x 6-7mm(0.24-0.28in) thick Density: 4.95 Melting Point: 1700° Boiling Point: 3000° MDL No.: MFCD00036279
Formula: OTi
MW: 63.88 g/mol
Pto. Ebullición: >3000 °C
Pto. de fusión: 1700 °C
Densidad: 4.95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036279
Núm. CAS: 12137-20-1
EINECS: 235-236-5