Titanio (II) óxido ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de titanio
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
77126.06EA
47.8
EUR
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
Titanio (II) óxido ≥99.5% (metals basis)
Titanio (II) óxido
Purity: 99.5%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formula:
OTi MW: 63.88 g/mol Pto. Ebullición: >3000 °C Pto. de fusión: 1700 °C Densidad: 4.95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036279 Núm. CAS: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |