Titanio (III) óxido ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
77127.18 77127.30
77127.18EA 202 EUR
77127.18 77127.30
Titanio (III) óxido ≥99.8% (metals basis)
Titanio (III) óxido
Purity: 99.8% CAS No.: 1344-54-3 Molecular Formula: Ti2O3 Formula Weight: 143.80 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.6 Melting Point: 2130° dec. MDL No.: MFCD00036278
Formula: O₃Ti₂
MW: 143.76 g/mol
Pto. de fusión: 2130 °C (desc.)
Densidad: 4.6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036278
Núm. CAS: 1344-54-3
EINECS: 215-697-9