Titanio dióxido predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Titanio (IV) óxido
194340050 194340250
ACRO194340050EA 71.2 EUR
ACRO194340050 ACRO194340250
Titanio dióxido predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
Titanio dióxido
Formula: TiO₂
Pto. Ebullición: 2900 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1855 °C
Densidad: 4,23 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Índice Merck: 13,09549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %