Titanio dióxido 98.0-100.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Titanio (IV) óxido
277370010 277370100
ACRO277370010EA 80.1 EUR
ACRO277370010 ACRO277370100
Titanio dióxido 98.0-100.5%
Titanio dióxido
Formula: TiO₂
Pto. Ebullición: 2900 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1855 °C
Densidad: 4,23 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Índice Merck: 13,09549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Acidity/alkalinity Passes test
Titration 98.0 to 100.5 %
Antimony (Sb) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Barium (Ba) passes test
Iron (Fe) ≤200 ppm
Soluble matter ≤0.5 % (in water)