Titanio dióxido, Aeroxide® P25
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Titanio (IV) óxido
384290500 384292500 384290010
ACRO384290500EA 81.5 EUR
ACRO384290500 ACRO384292500 ACRO384290010
Titanio dióxido, Aeroxide® P25
Titanio dióxido
Formula: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Pto. Ebullición: 2900 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1855 °C
Densidad: 4.23 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Índice Merck: 13,09549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥99.5 % (on ignited substance) Typical
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %