Titanio dióxido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanio (IV) óxido
10897.09
10897.18
10897.30
10897.09EA
119
EUR
10897.09
10897.18
10897.30
Titanio dióxido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Titanio dióxido
Purity: 99.995%
CAS No.: 13463-67-7
Molecular Formula: TiO2, predominantly rutile and anatase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 4.26
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
TiO₂ Pto. Ebullición: 2500…3000 °C Pto. de fusión: 1830…1850 °C Densidad: 4,26 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011269 Núm. CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Índice Merck: 14,9472 |