Titanio dióxido ≥99.9% (metals basis), high surface area
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Titanio (IV) óxido
40458.04 40458.09
40458.04EA 150 EUR
40458.04 40458.09
Titanio dióxido ≥99.9% (metals basis), high surface area
Titanio dióxido
Purity: 99.9% CAS No.: 13463-67-7 Molecular Formula: O2Ti Formula Weight: 79.90 Physical Form: -325 Mesh Powder, S.A. 180-300 m2/g Density: 4.26 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Solubility: Insoluble in water, HCl, HNO3, dilute H2SO4; soluble in hot, conc. H2SO4, HF, and alkalies Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Photocatalyst, catalyst, catalyst support
Formula: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Pto. Ebullición: 2500…3000 °C
Pto. de fusión: 1830…1850 °C
Densidad: 4.26
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Índice Merck: 14,9472