Dióxido de titanio anatasa catalyst support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Titanio (IV) óxido anatasa, Anatasa
44429.30 44429.A1 44429.A7
44429.30EA 80.5 EUR
44429.30 44429.A1 44429.A7
Dióxido de titanio anatasa catalyst support
Dióxido de titanio anatasa
Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011269
Formula: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Densidad: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1