Titanio dióxido Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Titanio (IV) óxido
MQ300
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
1.00808.1000EA 92.2 EUR
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
Titanio dióxido Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Titanio dióxido
Formula: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Pto. Ebullición: 2900
Pto. de fusión: 1855
Densidad: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Índice Merck: 13,09549
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1855 °C
Molar Mass 79.87 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2900 °C
pH 7 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)