Titanio dióxido, Patinal®
Proveedor: Merck
1.11771.0100 1.11771.1000
1.11771.0100EA 0 EUR
1.11771.0100 1.11771.1000
Titanio dióxido, Patinal®
Titanio dióxido
Formula: TiO₂
Pto. Ebullición: 2900 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1855 °C
Densidad: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Índice Merck: 13,09549