Dióxido de titanio anatasa 98+%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Titanio (IV) óxido anatasa, Anatasa
213581000 213580010
ACRO213581000EA 42.8 EUR
ACRO213581000 ACRO213580010
Dióxido de titanio anatasa 98+%, en polvo
Dióxido de titanio anatasa
Formula: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Pto. de fusión: 1855 °C
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤0.05 % (residue on 44 µm sieve)
pH 7.3 to 8.3 (suspension in water)