Dióxido de titanio anatasa ≥99.6% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanio (IV) óxido anatasa, Anatasa
36199.14
36199.22
36199.36
36199.14EA
50.1
EUR
36199.14
36199.22
36199.36
Dióxido de titanio anatasa ≥99.6% (metals basis)
Dióxido de titanio anatasa
Purity: 99.6%
CAS No.: 1317-70-0
Molecular Formula: O2Ti
Formula Weight: 79.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.9
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
TiO₂ MW: 79.88 g/mol Densidad: 3.9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011269 Núm. CAS: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 Índice Merck: 14,9472 |