Dióxido de titanio rutilo ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Rutilo, Titanio (IV) óxido rutilo
14631.09
14631.18
14631.30
14631.09EA
99.3
EUR
14631.09
14631.18
14631.30
Dióxido de titanio rutilo ≥99.99% (metals basis)
Dióxido de titanio rutilo
Purity: 99.99%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2
Formula Weight: 79.90
Physical Form: Powder
Density: 4.23
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
O₂Ti MW: 79.88 g/mol Pto. Ebullición: 2500…3000 °C Pto. de fusión: 1830…1850 °C Densidad: 4.23 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011269 Núm. CAS: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Índice Merck: 14,9472 |