Dióxido de titanio rutilo ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Rutilo, Titanio (IV) óxido rutilo
42681.30
42681.A1
42681.A7
42681.30EA
137
EUR
42681.30
42681.A1
42681.A7
Dióxido de titanio rutilo ≥99.8% (metals basis)
Dióxido de titanio rutilo
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2, 97% min rutile phase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 0.9-1.6 Micron APS Powder, S.A. 3.3-6.1 m2/g
Density: 4.23
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
O₂Ti MW: 79.88 g/mol Pto. Ebullición: 2500…3000 °C Pto. de fusión: 1830…1850 °C Densidad: 4.23 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011269 Núm. CAS: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Índice Merck: 14,9472 |