Dióxido de titanio rutilo ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Rutilo, Titanio (IV) óxido rutilo
43047.A1
43047.30
43047.A7
43047.A1EA
134
EUR
43047.A1
43047.30
43047.A7
Dióxido de titanio rutilo ≥99.5% (metals basis)
Dióxido de titanio rutilo
Purity: 99.5% min
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: O2Ti
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 1.0-2.0 Micron APS Powder
Density: 4.23
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
O₂Ti MW: 79.88 g/mol Pto. Ebullición: 2500…3000 °C Pto. de fusión: 1830…1850 °C Densidad: 4.23 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011269 Núm. CAS: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Índice Merck: 14,9472 |