Dióxido de titanio rutilo ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44375.14
44375.22
44375.14EA
126
EUR
44375.14
44375.22
Dióxido de titanio rutilo ≥99.9% (metals basis)
Dióxido de titanio rutilo
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 3-6mm Sintered Pieces
Density: 4.23
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
O₂Ti Pto. Ebullición: 2500…3000 °C Pto. de fusión: 1830…1850 °C Densidad: 4,23 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011269 Núm. CAS: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Índice Merck: 14,9472 |