Dióxido de circonio ≥99% (metals basis excluding Hf), nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Circonio (IV) óxido
44886.14
44886.22
44886.36
44886.14EA
93.5
EUR
44886.14
44886.22
44886.36
Dióxido de circonio ≥99% (metals basis excluding Hf), nanopolvo
Dióxido de circonio
Purity: 99%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Physical Form: 15-25nm APS Powder, S.A. 20-30 m2/g
Density: 5.89
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formula:
ZrO₂ MW: 123.22 g/mol Pto. Ebullición: ∼5000 °C Pto. de fusión: ∼2700 °C Densidad: 5.89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011310 Núm. CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Índice Merck: 14,10180 |