Isopropanolato de titanio(IV) 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetraisopropanolato de titanio
194700050 194702500 194700010 194700025
ACRO194700050EA 34.2 EUR
ACRO194700050 ACRO194702500 ACRO194700010 ACRO194700025
Isopropanolato de titanio(IV) 98+%
Isopropanolato de titanio(IV)
Formula: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: >15 °C
Densidad: 0.95 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008871
Núm. CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,09614
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥15 °C
Assay 16.6 to 17.3 % (Ti)
Color scale ≤100 APHA