Isopropanolato de titanio(IV) ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetraisopropanolato de titanio
35794.06
35794.14
35794.22
35794.06EA
53.2
EUR
35794.06
35794.14
35794.22
Isopropanolato de titanio(IV) ≥99.995% (metals basis)
Isopropanolato de titanio(IV)
Purity: 99.995%
CAS No.: 546-68-9
Molecular Formula: C12H28O4Ti
Formula Weight: 284.23
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.955
Refractive Index: 1.4640
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 3679474
Merck Reference: 14,9480
UN No.: 2413
MDL No.: MFCD00008871
Formula:
C₁₂H₂₈O₄Ti MW: 284.23 g/mol Pto. Ebullición: 232 °C Pto. de fusión: 16…20 °C Densidad: 0.955 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008871 Núm. CAS: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 UN: 2413 ADR: 3 III Índice Merck: 14,9480 |