Isopropanolato de titanio(IV) para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tetraisopropanolato de titanio
8.21895.0250 8.21895.1000
8.21895.0250EA 50.9 EUR
8.21895.0250 8.21895.1000
Isopropanolato de titanio(IV) para síntesis
Isopropanolato de titanio(IV)
Formula: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23 g/mol
Pto. Ebullición: 240
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008871
Núm. CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,09614