Butanolato de titanio(IV) 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrabutanolato de titanio
223190010 223190020 223192500 223195000 223190100
ACRO223190010EA 177 EUR
ACRO223190010 ACRO223190020 ACRO223192500 ACRO223195000 ACRO223190100
Butanolato de titanio(IV) 98+%
Butanolato de titanio(IV)
Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Pto. Ebullición: 310…314 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009433
Núm. CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 50 to 90 cP (at 25°C)
Gravimetry 23.0 to 23.9 % (TiO2)